Läs mer
Tallium(I) nitrat, 99,5 %
Produktkod. 10521174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521174 100 g Glasflaska 100g
10481671 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265591000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-45-1
Molekylformel NO3Tl
Molekylvikt (g/mol) 266.38
MDL-nummer MFCD00011280
InChI-nyckel FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
IUPAC-namn tallium(1+);nitrat
LEDER [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 433.0°C
Kemiskt namn eller material Thallium(I) nitrate
Smältpunkt 206,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel TlNO3
Fieser 13,86
Merck Index 15, 9414
Löslighetsinformation Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 266.38
Procent renhet 99.5%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.