Läs mer
Tallium(I)nitrat, 99,99 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10804351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10804351 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10804351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    679.65 SEK / 10g
    Save 230.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 433,0 °C
Kemiskt namn eller material Thallium(I) nitrate
Smältpunkt 206,0 °C
CAS 10102-45-1
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 75,9 till 77,5 % (Tl)
Molekylformel NO3Tl
Linjär formel TlNO3
MDL-nummer MFCD00011280
Fieser 13,86
Merck Index 15,9414
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 95 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol
InChI-nyckel FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn tallium(1+);nitrat
Molekylvikt (g/mol) 266.38
PubChem CID 24937
Formel vikt 266.38
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.