Läs mer
Thallium(I) selenide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050248
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11323378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036296.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15572-25-5
Thallium(I) selenide is used in molten form as a semiconductor. Semiconducting thallium(I) selenide is used for IR detection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15572-25-5
MDL-nummer MFCD00049603
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) selenide
Smältpunkt ∼340°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9267
Löslighetsinformation Insoluble in water and acids.
Formel vikt 487.7
Procent renhet 99.9%
Densitet 9.05 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.