Läs mer
Thallium(I) sulfate, 99.5% min (metals basis)
Produktkod. p-4408004
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11333918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040342.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
Tallium(I)sulfat används som en prekursor till tallium(I)sulfid, som uppvisar hög elektrisk ledningsförmåga när den utsätts för infrarött ljus. Det används vidare i fotoceller. Den blandas också med selen och arsenik för att producera lågsmältande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-18-6
Molekylformel O4STl2
Molekylvikt (g/mol) 504.816
MDL-nummer MFCD00011278
InChI-nyckel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-namn tallium(1+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Thallium(I) sulfate
Smältpunkt 632°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% min (metals basis)
Formel vikt 504.8
Densitet 6.77
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.