Läs mer
Tallium(I)sulfat, 99,5 % min (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tallium(I)sulfat används som en prekursor till tallium(I)sulfid, som uppvisar hög elektrisk ledningsförmåga när den utsätts för infrarött ljus. Det används vidare i fotoceller. Den blandas också med selen och arsenik för att producera lågsmältande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kokpunkt | (decomposition) |
| Smältpunkt | 632°C |
| CAS | 7446-18-6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Tl{2}SO{4} |
| Synonym | Thallous sulfate |
| Procent renhet | ≥99.5% |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.