Läs mer
Tallium(I)sulfat, 99,9+%, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10612145 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10612145
Brand: Thermo Scientific Acros 196940500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-18-6
Molekylformel O4STl2
Molekylvikt (g/mol) 504.79
MDL-nummer MFCD00011278
InChI-nyckel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-namn tallium(1+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) sulfate
Smältpunkt 632.0°C
Namnnotering 99.9+%
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 80.0 to 84% (Tl)
Linjär formel TI2SO4
Merck Index 15,9418
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formel vikt 504.79
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Plastflaska
Densitet 6.77, 6.7700g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thallium(I) sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.