Läs mer
Tallium(I)sulfat, 99,9+%, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10746053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746053 10 g Glasflaska 10g
10612145 50 g Plastflaska 50g
11984241 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10746053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196940100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-18-6
Molekylformel O4STl2
Molekylvikt (g/mol) 504.79
MDL-nummer MFCD00011278
InChI-nyckel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-namn tallium(1+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) sulfate
Smältpunkt 632.0°C
Namnnotering 99.9+%
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 80.0 to 84% (Tl)
Linjär formel TI2SO4
Merck Index 15,9418
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formel vikt 504.79
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 6.77, 6.7700g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thallium(I) sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.