Läs mer
Thallium(I) sulfate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15677370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15677370 25 g 25g
15667370 100 g 100g
15687370 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15677370 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 8829025G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum,≥98.0% (RT)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-18-6
Molekylformel O4STl2
Molekylvikt (g/mol) 504.816
MDL-nummer MFCD00011278
InChI-nyckel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-namn thallium(1+);sulfate
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) sulfate
Kvantitet 25 g
Linjär formel Tl2SO4
UN-nummer UN1707
Formel vikt 504.83g/mol
Procent renhet ≥98% (RT)
Densitet 6.77g/mL at 25°C