Läs mer
Thallium(I) sulfate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11329367
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329367 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11329367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040215.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-18-6
Molekylformel O4STl2
Molekylvikt (g/mol) 504.816
MDL-nummer MFCD00011278
InChI-nyckel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-namn thallium(1+);sulfate
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) sulfate
Smältpunkt 632°C
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9269
Formel vikt 504.8
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 6.77g/mL