missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate, TRC

Produktkod. 30456934
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456934 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7905255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate
CAS 73491-36-8
Molekylformel CF3O3STl
Kvantitet 5 g
Synonym Thallium Triflate, Thallium Trifluoromethanesulfonate, Thallium(1+) Triflate, Thallium(1+) Trifluoromethanesulfonate, Thallous Triflate, 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Thallium(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Tl/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
LEDER O=S(C(F)(F)F)(O[Tl])=O
IUPAC-namn thallium(I) trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 353.45
Formel vikt 353.93
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.