missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 73491-36-8 |
| Molekylformel | CF3O3STl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Thallium Triflate, Thallium Trifluoromethanesulfonate, Thallium(1+) Triflate, Thallium(1+) Trifluoromethanesulfonate, Thallous Triflate, 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Thallium(1+) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CHF3O3S.Tl/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=S(C(F)(F)F)(O[Tl])=O |
| IUPAC-namn | thallium(I) trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.45 |
| Formel vikt | 353.93 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?