Läs mer
Tallium(III)nitrattrihydrat, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080396
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11399139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087999.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13453-38-8 | H12N3O15Tl | 498.48 g/mol
Tallium(III)nitrattrihydrat är ett reagens som används för snabb oxidation av styrenderivat till karbonylföreningar, för regioselektiv ringexpansion av cykliska aralkylketoner via oxidativ omlagring, för selektiv hydrolys av tioacetaler till karbonylföreningar och för en allmän syntesmetod till 19-norsteroider. Förmedlar ringkontraktion av cykliska ketoner till en serie transfuserade 10-metyl-2-dekaloner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-38-8
Molekylformel H12N3O15Tl
Molekylvikt (g/mol) 498.48
MDL-nummer MFCD00149874
InChI-nyckel TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate
PubChem CID 11270721
LEDER O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium (III) nitrate trihydrate
Smältpunkt 102°C to 105°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2727
Löslighetsinformation Soluble in water. (95g/L at 20°C).
IUPAC-namn tallium(3+);trinitrat;trihydrat
Formel vikt 444.43 (390.38 Anhydrous)
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.