Läs mer
Thallium(III) oxide, 96%
Produktkod. 11385109
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11385109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17601.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-32-5 | O3Tl2 | 456.757 g/mol
Tallium(III)oxid används i organisk syntes och som analytiskt reagens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tallium(
III)oxid används i organisk syntes och som analytiskt reagens
. Löslighet
Olösligt i vatten och alkalier. Sönderdelas i HCl och H2SO4
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-32-5
Molekylformel O3Tl2
Molekylvikt (g/mol) 456.757
MDL-nummer MFCD00011276
InChI-nyckel QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 3579754
IUPAC-namn oxo(oxotallanyloxi)tallan
LEDER O=[Tl]O[Tl]=O
Specifikationer
Kokpunkt 875°C
Kemiskt namn eller material Thallium(III) oxide
Smältpunkt 717°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9268
Löslighetsinformation Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4
Formel vikt 456.74
Procent renhet 96%
Odör Odorless
Densitet 9.65
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.