Läs mer
Tallium(III)trifluoracetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359129
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359129 2 g 2g
11379129 10 g 10g
11369129 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087913.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23586-53-0 | C6F9O6Tl | 543.426 g/mol
Tallium(III)trifluoracetat är ett oxidationsmedel som används vid syntes av S-substituerade cysteinpeptider och proteiner som innehåller disulfidbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23586-53-0
Molekylformel C6F9O6Tl
Molekylvikt (g/mol) 543.426
MDL-nummer MFCD00000414
InChI-nyckel PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Synonym thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
IUPAC-namn tallium(3+);2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium (III) trifluoroacetate
Smältpunkt 213°C (decomposition)
Fysisk form Fast
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1707
Löslighetsinformation Soluble in water (decomposes).
Formel vikt 543.42
Procent renhet 95%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.