Läs mer
Talliumisotopstandard: Tl @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (anrikat i Tl-203), VHG™
Produktkod. 30003147
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30003147 50 ml
1 options
Produktkod. 30003147 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS203TL50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Talliumisotopstandard: Tl @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (berikat i Tl-203)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material total elem
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn total elem
Frakt skick Rumstemperatur
IUPAC-namn Total Elem
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 50 ml