Läs mer
Talliumstav, 12,7 mm (0,5 tum) i diameter, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11366677
Change view
Kvantitet:
75 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
150mm
75mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366677 150 mm 150mm
11356677 75 mm 75mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000888.DO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-28-0
Molekylformel Tl
Molekylvikt (g/mol) 204.38
MDL-nummer MFCD00134063
InChI-nyckel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-namn tallium
LEDER [Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium rod
Namnnotering 12,7 mm (0,5 tum) i diameter.
Kvantitet 150 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈225g/150mm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.