Läs mer
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17912096
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912096 200 g
17901126 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912096 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOTL1000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Talliumstandard: Tl @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Thallium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
LEDER [Tl]
IUPAC-namn Tallium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Kvantitet 200 g
Formel vikt 204,974 g/mol