Läs mer
Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17948519
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948519 100 ml
17929069 50 ml
17948279 250 ml
17999139 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17948519 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPTLN100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Thallium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Tl
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
LEDER [Tl]
IUPAC-namn thallium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 204.974 g/mol