Läs mer
Thapsigargin, 95 %
Produktkod. 15445169
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445169 10 mg -
15435169 1 mg 1mg
15425169 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62866.MA
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67526-95-8 | C34H50O12 | 650,76 g/mol
Thapsigargin-inducerar nedreglering av EGF-receptorn är oberoende av proteinkinas C-aktivering. Det används också som en inducerare av lagrad Ca2+ frisättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Thapsigargin-inducerar nedreglering av EGF-receptorn är oberoende av proteinkinas C-aktivering. Det används också som en inducerare av lagrad Ca2+ frisättning.
Löslighet Löslig i DMSO (
20 mg/ml), etanol (20 mg/ml) och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67526-95-8
Molekylformel C34H50O12
Molekylvikt (g/mol) 650.76
MDL-nummer MFCD00083511
InChI-nyckel IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
PubChem CID 126969181
LEDER CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thapsigargin
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,9272
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (20 mg/ml), etanol (20 mg/ml) och aceton.
IUPAC-namn [(3S,3aR,4S,6S,6aS,7S,8S,9bR)-6-acetyloxi-4-butanoyloxi-3,3a-dihydroxi-3,6,9-trimetyl-8-(2-metylbut-2-enoyloxi)-2-oxo-4,5,6a,7,8,5,6a,7,8,9b]- furan-7-hydroazuleno-7-4,7-hydroazuleno-yl-4,9 oktanoat
Formel vikt 650.75
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid Film
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.