Läs mer
Thapsigargin, 99 % (TLC ), 97,6 % (HPLC), MP Biomedicals™
Produktkod. 11444282 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444282 5 mg 5mg
11434282 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444282 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215899905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12830.00 SEK
    12221.80 SEK / 5mg
    Save 608.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 67526-95-8
Molekylformel C34H50O12
Molekylvikt (g/mol) 650.76
MDL-nummer MFCD00083511
InChI-nyckel IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
PubChem CID 126969181
IUPAC-namn (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxi)-4-(butanoyloxi)-3,3a-dihydroxi-3,6,9-trimetyl-8-{ [(2Z)-2-metylbut-2-enoyl]oxi}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl oktanoat
LEDER CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thapsigargin
Namnnotering För TLC och HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99% (TLC), 97.6% (HPLC)
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 650.76
Fysisk form Kristallint pulver