Läs mer
Thapsigargin, MedChemExpress
Produktkod. 16411349
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411349 1 mg
1 options
Produktkod. 16411349 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13433
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H50O12
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 650.75
Formel vikt 650.75
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death