Läs mer
Tocris Bioscience™ THDOC
Beskrivning
THDOC is a positive modulator of GABAA receptors. Potentiates neuronal response to low concentrations of GABA at α4β1δ GABAA receptors in vitro. Endogenous neurosteroid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3α,5α)-3,21-Dihydroxypregnan-20-one |
| CAS | 567-02-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C21H34O3 |
| Formel vikt | 334.49 |
| Produkttyp | Positive Allosteric Modulator |
| Renhet | 95% |