Läs mer
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Kalibreringssats
Produktkod. 10899530
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10899530 25 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 10899530 Leverantör Novex™ Leverantörsnummer F3DCALK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6230.00 SEK
    5606.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 623.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De FlexMAP™ 3D™ Kalibreringssats
Den praktiska kalibreringssatsen innehåller xMAP™ kalibratorer för MagPlex och MicroPlex-klassificeringskanaler och inkluderar även kalibratorn för reporterkanalen. Partispecifik CD ingår för import av målvärden. Satsen är avsedd att användas med reagensområdet utanför plattan. Stripwells ingår i varje kit. Varje kit kommer att ge 25 kalibreringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Luminex
Innehåll och lagring Innehåller 28 remsor, FM3D Calibration Kit CD, Luminex Klassificering Kalibrator mikrosfärer, MagPlex Klassificering Kalibrator mikrosfärer, Luminex Reporter Calibrator Microspheres. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Kvantitet 25 reaktioner
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) FlexMAP 3D-system
Produkttyp Kalibreringssats