Läs mer
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Prestandaverifieringskit
Produktkod. 10316849
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10316849 25 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 10316849 Leverantör Novex™ Leverantörsnummer F3DPVERK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7120.00 SEK
    6265.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 854.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De FlexMAP™ 3D™ Prestandaverifieringskit
Det bekväma verifieringssetet innehåller xMAP™ verifieringsreagenser som används för att verifiera kalibreringen av MagPlex och MicroPlex klassificeringskanaler och reporterkanal. Nya vätskekontroller ingår för tidig upptäckt. Partispecifik CD ingår för import av målvärden. Satsen är avsedd att användas med reagensområdet utanför plattan. Stripwells ingår i varje kit. Varje kit kommer att ge 25 verifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Luminex
Innehåll och lagring Innehåller 28 remsor, FM3D Performance Verification Kit CD, Luminex Klassificeringskontrollmikrosfärer, MagPlex Klassificeringskontrollmikrosfärer, Luminex Reporterkontrollmikrosfärer, xMAP Fluidics 1 mikrosfärer, xMAP Fluidics 2 mikrosfärer. Förvara vid 2-8 °C.
Kvantitet 25 reaktioner
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) FlexMAP 3D-system
Produkttyp Kalibreringssats