Läs mer
Abeba™ Original 7021 skor
Produktkod. 15602478
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15602478 38 1 par
15672468 35 -
15682468 36 -
15692468 37 -
15612478 39 1 par
15622478 40 -
15632478 41 -
15642478 42 -
15652478 43 -
15662478 44 -
15672478 45 -
15682478 46 -
15692478 47 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15602478 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 7021/38
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Animalisk fett, olja och bränsle resistent. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Smidigt vitt läder
  • Halkskydd yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Innersula i läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 38
Enda funktioner Halksäker
Stil 7021
Motståndskraftig mot Animaliska fetter, olja och bränsle