Läs mer
Abeba™ Original 7021 skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smidigt vitt läder
- Halkskydd yttersula
- Sanitetsbehandlad
- Hälrem fällbar, justerbar
- Innersula i läder
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 42 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Stil | 7021 |
| Motståndskraftig mot | Animaliska fetter, olja och bränsle |