Läs mer
Abeba™ Original 7050 skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt läder
- Vitt
- Halkskydd yttersula
- Sanitetsbehandlad
- Översta lager av läder
- justerbart vristområde
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Stil | 7050 |
| Motståndskraftig mot | Animaliska fetter, olja och bränsle |