Läs mer
Abeba™ Original 7091 skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smidigt läder
- Mintgrön/Vit
- Halkskydd yttersula
- Sanitetsbehandlad
- Hälrem fällbar, justerbar
- Innersula i läder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Färg | Mintgrön, Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 35 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Stil | 7091 |
| Motståndskraftig mot | Animaliska fetter, olja och bränsle |