Läs mer
SymLine Werner Purging Manifold
Produktkod. 16257751
Change view
Trådstorlek:
1 x GLS80 (f) till 4 x GL45 (m)
Produktkod. Trådstorlek
16257751 1 x GLS80 (f) till 4 x GL45 (m)
1 options
Produktkod. 16257751 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 106660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 SEK
    2586.58 SEK / Paket med 1
    Save 228.42 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Installera upp till 4 SafetyCaps på din tömningsflaska med The Werner - SymLine Europas utrensningsgrenrör. Inga faror, ingen kontaminering - skyddar människor, miljö och HPLC-system.
  • Säker och enkel hantering: kapillärer är tillförlitligt fixerade.
  • Lösningsmedelsfilter har tillräckligt med utrymme tack vare den breda GLS80-öppningen.
  • THE SymLine System för lösningsmedelssäkerhet förblir permanent stängt, säkerhetskedjan förblir intakt under reningsprocessen.
  • PE-HD, elektrostatiskt ledande
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC / UHPLC-system
Beskrivning Der Werner' Uppsamlare 4-vägs för HPLC sköljflaska GLS80, PE-HD elektrostatiskt ledande, 4 x GL45 (m)
För användning med (utrustning) Rensningsflaska
Typ Rensningsgrenrör
Lösningsmedelskanaler 4
Material HDPE
Färg Svart
Trådstorlek 1 x GLS80 (f) till 4 x GL45 (m)