Läs mer
Theaflavin, MedChemExpress
Produktkod. 16453846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453846 25 mg -
16431358 5 mg -
16420386 2 mg 2mg
16418918 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0243
MedChemExpress Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theaflavin
CAS 4670-05-7
Färg Reddish Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H24O12
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (221.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.54 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C(O)=CC([C@@H]2[C@H](O)CC3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=CC4=C([C@@H]5[C@H](O)CC6=C(O)C=C(O)C=C6O5)C=C(O)C(O)=C41
Molekylvikt (g/mol) 564.49
Formel vikt 564.49
Procent renhet 98.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus