Läs mer
Theaflavin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theaflavine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24O12/c30-11-3-17(32)15-8-21(36)28(40-23(15)5-11)10-1-13-14(7-20(35)27(39)25(13)26(38)19(34)2-10)29-22(37)9-16-18(33)4-12(31)6-24(16)41-29/h1-7,21-22,28-33,35-37,39H,8-9H2,(H,34,38)/t21-,22-,28-,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 564.1268 |