missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thenoyltrifluoraceton, MP Biomedicals™

Produktkod. 11415251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415251 10 g 10g
11425251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11415251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215684210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 10g
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 326-91-0
Molekylformel C8H5F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.18
MDL-nummer MFCD00005445
InChI-nyckel TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-1-(tiofen-2-yl)butan-1,3-dion
LEDER FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thenoyltrifluoroacetone
Färg Gult
Kvantitet 10 g
Formel vikt 222.2
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.