Läs mer
Thenoyltrifluoraceton, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425251 25 g 25g
11415251 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215684225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    1028.22 SEK / 25g
    Save 51.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 326-91-0
Molekylformel C8H5F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.18
MDL-nummer MFCD00005445
InChI-nyckel TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-1-(tiofen-2-yl)butan-1,3-dion
LEDER FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thenoyltrifluoroacetone
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Formel vikt 222.2
Fysisk form Fast