Läs mer
Teobromin 0,1 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30462499
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462499 1 ml
1 options
Produktkod. 30462499 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0577.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
CAS 83-67-0
Analyt- eller komponentnamn Theobromine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC-namn 3,7-dimetylpurin-2,6-dolon
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180,0647 g/mol