Läs mer
Teobrom, 99 %
Produktkod. 10124920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124920 100 g Plastflaska 100g
10033310 250 g Plastflaska 250g
10175213 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10124920 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 258821000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Theobromin, CAS # 83-67-0, är en metylxanthinalkaloid som finns i stora mängder i kakao och är en derivat av koffein. | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Teobromin är en metylxantin-alkaloid som är ett derivat av koffein
Ansökningar
• Teobromin är en fosfodiesterashämmare, svag adenosinreceptorantagonist och glattmuskelavslappnande medel
• Som en katabolisk produkt av koffein har den antioxidant- och prooxidantegenskaper
• Den kan användas som en standard för kvantifiering av teobromin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-67-0
Molekylformel C7H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 180.17
MDL-nummer MFCD00022830
InChI-nyckel YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC-namn 3,7-dimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 290,0 °C till 295,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: måttligt löslig i ammoniak, praktiskt taget olöslig i bensen, eter, kol, tetraklorid och kloroform
Sublimeringspunkt 290,0 °C
Formel vikt 180.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Theobromine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.