Läs mer
Teobrom, 99 %
Produktkod. 11493930
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493930 100 g 100g
11453824 50 g 50g
11463824 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11861.22
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fosfodiesterashämmare | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180,167 g/mol
Fosfodiesterashämmare, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum och glattmuskelavslappnande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Fosfodiesterashämmare, svag adenosinreceptorantagonist, diuretikum och glattmuskelavslappnande medel.
Löslighet
Löslig i het metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-67-0
Molekylformel C7H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 180.167
MDL-nummer MFCD00022830
InChI-nyckel YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC-namn 3,7-dimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
Smältpunkt 345 °C till 350 °C
Densitet 1.5
Kvantitet 100 g
Beilstein 16464
Merck Index 14,9282
Löslighetsinformation Löslig i het metanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 180.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.