missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Theobromine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theobromine-d6 |
| CAS | 117490-40-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H6 H2 N4 O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Theophylline-Ethylenediamine EP Impurity G-d6 (Caffeine EP Impurity D-d6','Theobromine-d6) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,7-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?