Läs mer
Teobrom, LoGiCal
Produktkod. 30458011
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458011 10 mg
1 options
Produktkod. 30458011 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0577.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
CAS 83-67-0
Analyt- eller komponentnamn Theobromine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
IUPAC-namn 3,7-dimetylpurin-2,6-dolon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 180,0647 g/mol