Läs mer
Theobromine, MedChemExpress
Produktkod. 16488996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488996 100 mg
1 options
Produktkod. 16488996 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0138
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
CAS 83-67-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8N4O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,7-Dimethylxanthine
Löslighetsinformation DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation