Läs mer
Teobrom, TRC
Produktkod. 30007751
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007751 5 g
17981995 1 g
17951975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3438005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-67-0
Molekylformel C7 H8 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Caffeine Imp. D (EP)
IUPAC-namn 3,7-dimetylpurin-2,6-dolon
LEDER CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theobromine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Formel vikt 180.0647
Procent renhet >95%