Läs mer
Theophyllidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophyllidine Hydrochloride |
| CAS | 116131-08-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H10 N4 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','monohydrochloride (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide','N-methyl-5(or 4)-methylamino-','hydrochloride (6CI), Theophyllidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O.ClH/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5;/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10);1H |
| LEDER | Cl.CNC(=O)c1nc[nH]c1NC |
| IUPAC-namn | N-methyl-5-(methylamino)-1H-imidazole-4-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.63 |
| Visa mer |