Läs mer
Teofyllin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325512
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325512 1 ml
1 options
Produktkod. 30325512 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17446000AL100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline
CAS 58-55-9
Analyt- eller komponentnamn Theophylline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), Caffeine Imp. A (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline (8CI), 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1,3-Dimethylxanthine, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilm, Apnecut, Armophylline, Asmax, Austyn, Bilordyl, Brochoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Chronophyllin, Constant T, Controfilina 200, Diffumal, Duraphyl, Duraphyllin, Egifilin, Elan, Elixophyllin, Elixophylline, Etheophyl, Euphylong, GM 501 SpermMobil, Insanovin, LaBID, Lanophyllin, Lasma, Liquophylline, NSC 2066, Nuelin, Optiphyllin, Parkophyllin, Physpan, Pro-Vent, Pseudotheophylline, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Quibron T, Quibron T/SR, Respbid, Respicur, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Somophyllin CRT, Somophyllin T, Spophyllin retard, Sustaire, Talotren, Telb-DS, Telbans, Telbans Dry Syrup, Teocen 200, Teonova, Teotard, Teotard 350, Tesona, Theo 24, Theo-DS, Theo-Dur, Theo-Nite, Theo-Sav, Theobid, Theobid Duracap, Theochron, Theoclear, Theodel, Theodrip, Theodur Dry Syrup, Theofol, Theograd, Theolair, Theon, Theona P, Theopek, Theophyl, Theophyllin, Theoplus, Theostat, Theotard, Theovent, Throphylline, Unicontin CR, Unifyl, Unilong, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium, phylobid, Caffeine Impurity A, Dimenhydrinate Impurity A, Diprophylline Impurity B, Pentoxifylline Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-7H-purin-2,6-dolon
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180,0647 g/mol