Läs mer
Theophylline-7-acetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophylline-7-acetaldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.0753 |
| Procent renhet | >95% |