Läs mer
Theophylline-7-acetic acid, 98%
Produktkod. 11410363
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410363 25 g 25g
11420363 100 g 100g
11430363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11473.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 652-37-9 | C9H9N4NaO4 | 260.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-37-9
Molekylformel C9H9N4NaO4
Molekylvikt (g/mol) 260.19
MDL-nummer MFCD00022832
InChI-nyckel MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Synonym acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
PubChem CID 69550
IUPAC-namn 2-(1,3-dimetyl-2,6-dioxopurin-7-yl)ättiksyra
LEDER [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline-7-acetic acid
Smältpunkt 268°C to 272°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 279221
Merck Index 14,24
Formel vikt 238.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.