Läs mer
Teofyllin-7-ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acefylline |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 238.0702 |