Läs mer
Teofyllin, 99,51 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483411 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11483411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210302480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 100g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline
CAS 58-55-9
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9951
Molekylformel C7H8N4O2
Kvantitet 100 g
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
InChI-nyckel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-7H-purin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 180.167
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • THEOPHYLLINE 
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline