Läs mer
Teofyllin, 99+%, vattenfri
Produktkod. 10379190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10379190 250 g Plastflaska 250g
10712481 5 g Glasflaska 5g
10341564 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10379190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1257.46 SEK
    1128.65 SEK / 250g
    Save 128.81 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-55-9
Molekylformel C7H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 180.17
MDL-nummer MFCD00079619
InChI-nyckel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-7H-purin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 270,0 °C till 274,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 9436
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 8,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkaliska lösningar, svagt lösliga i etanol och kloroform
Formel vikt 180.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Theophylline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.