Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophylline |
| Namnnotering | 99+% |
| Smältpunkt | 270,0 °C till 274,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 15, 9436 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 8,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkaliska lösningar, svagt lösliga i etanol och kloroform |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Theophylline
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Theophylline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.