Läs mer
Theophylline-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophilline-D6 |
| CAS | 117490-39-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H6 H2 N4 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Theophylline-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)N(c2nc[nH]c2C1=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(trideuteriomethyl)-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.2 |
| Visa mer |