Läs mer
Teofyllin EP Förorening B (Pentoxifyllin EP Förorening B), Mikromol™
Beskrivning
Teofyllin EP Förorening B (Pentoxifyllin EP Förorening B)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| CAS | 1076-22-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H6 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12) |
| LEDER | CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12 |
| IUPAC-namn | 3-metyl-7H-purin-2,6-dolon |
| Visa mer |